Ethyl 4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazole-5-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-(Ethoxycarbonyl)-4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazole, Ethyl 4-methyl-2-phenylthiazole-5-carboxylate
OR29649-1G
APOSOR29649-1GEA 111 EUR
APOSOR29649-1G
Ethyl 4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazole-5-carboxylate
Ethyl 4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazole-5-carboxylate
Formel: C₁₃H₁₃NO₂S
Siedepunkt: 150 °C (0,4 mm Hg)
Schmelzpunkt: 36…39 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00141953
CAS-Nummer: 53715-64-3