4-(Chloromethyl)-2-methyl-1,3-thiazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-(Chloromethyl)-2-methylthiazole
OR29650-1G
APOSOR29650-1GEA
203
EUR
APOSOR29650-1G
4-(Chloromethyl)-2-methyl-1,3-thiazole 95%
4-(Chloromethyl)-2-methyl-1,3-thiazole
Formel:
C₅H₆ClNS Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00051642 CAS-Nummer: 39238-07-8 |