Thiophene-3-acetic acid hydrazide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-(Thien-3-yl)acetohydrazide
OR29655-1G
APOSOR29655-1GEA
132
EUR
APOSOR29655-1G
Thiophene-3-acetic acid hydrazide
Thiophene-3-acetic acid hydrazide
Formel:
C₆H₈N₂OS Molecular Weight: 156,21 g/mol Schmelzpunkt: 85…86 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00052946 CAS-Nummer: 175276-94-5 |