2-[4-(4,5-Dihydro-1,3-thiazol-2-yl)phenoxy]acetonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR29659-250MG
APOSOR29659-250MGEA
63.8
EUR
APOSOR29659-250MG
2-[4-(4,5-Dihydro-1,3-thiazol-2-yl)phenoxy]acetonitrile
2-[4-(4,5-Dihydro-1,3-thiazol-2-yl)phenoxy]acetonitrile
Formel:
C₁₁H₁₀N₂OS Molecular Weight: 218,275 g/mol Schmelzpunkt: 83…85 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00052942 CAS-Nummer: 175276-95-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III |