3-(2-Oxobenzooxazol-3-yl)propionic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-(2-Oxo-2,3-dihydro-1,3-benzoxazol-3-yl)propanoic acid
OR29669-1G
APOSOR29669-1GEA
0
EUR
APOSOR29669-1G
3-(2-Oxobenzooxazol-3-yl)propionic acid
3-(2-Oxobenzooxazol-3-yl)propionic acid
Formel:
C₁₀H₉NO₄ Molecular Weight: 207,19 g/mol Schmelzpunkt: 125…126 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00052166 CAS-Nummer: 13610-59-8 |