Methyl-4-brom-1-ethyl-3-methyl-1H-pyrazol-5-carboxylat
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl 4-bromo-1-ethyl-3-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
OR29670-250MG
APOSOR29670-250MGEA
81.2
EUR
APOSOR29670-250MG
Methyl-4-brom-1-ethyl-3-methyl-1H-pyrazol-5-carboxylat
Methyl-4-brom-1-ethyl-3-methyl-1H-pyrazol-5-carboxylat
Formel:
C₈H₁₁BrN₂O₂ Molecular Weight: 247,0891 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00173775 CAS-Nummer: 175276-98-9 |