Isoxazole-5-carboxamide
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR29674-1G
APOSOR29674-1GEA 348 EUR
APOSOR29674-1G
Isoxazole-5-carboxamide
Isoxazole-5-carboxamide
Formel: C₄H₄N₂O₂
Schmelzpunkt: 173…173 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00276986
CAS-Nummer: 89032-77-9