Ethyl-5-(tert-butyl)isoxazole-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Ethyl 5-(tert-butyl)isoxazole-3-carboxylate
OR29684-250MG
APOSOR29684-250MGEA
24.8
EUR
APOSOR29684-250MG
Ethyl-5-(tert-butyl)isoxazole-3-carboxylate
Ethyl-5-(tert-butyl)isoxazole-3-carboxylate
Formel:
C₁₀H₁₅NO₃ Molecular Weight: 197,231 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00085057 CAS-Nummer: 91252-54-9 |