3-(Hydroxymethyl)-5-(methylthio)-1,3,4-thiadiazole-2(3H)-thione
Lieferant: Apollo Scientific
OR29690-1G
APOSOR29690-1GEA
125
EUR
APOSOR29690-1G
3-(Hydroxymethyl)-5-(methylthio)-1,3,4-thiadiazole-2(3H)-thione
3-(Hydroxymethyl)-5-(methylthio)-1,3,4-thiadiazole-2(3H)-thione
Formel:
C₄H₆N₂OS₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01027317 CAS-Nummer: 90567-39-8 |