1-(4-Chlorphenyl)-2-thioharnstoff

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: N-(4-Chlorphenyl)thioharnstoff, 4-Chlorphenylthioharnstoff

OR29695-1G
APOSOR29695-1GEA 21.9 EUR
APOSOR29695-1G
1-(4-Chlorphenyl)-2-thioharnstoff
1-(4-Chlorphenyl)-2-thioharnstoff
Formel: (C₆H₄Cl)NC(S)NH₂
Molecular Weight: 186,66 g/mol
Schmelzpunkt: 177…181 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00022168
CAS-Nummer: 3696-23-9
EINECS: 223-022-4
UN: 2811
ADR: 6.1,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR