2-Methylthiazole-4-carboxamidine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR29699-1G
APOSOR29699-1GEA 132 EUR
APOSOR29699-1G
2-Methylthiazole-4-carboxamidine hydrochloride
2-Methylthiazole-4-carboxamidine hydrochloride
Formel: C₅H₈ClN₃S
Molecular Weight: 177,66 g/mol
Schmelzpunkt: 185…189 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00178765
CAS-Nummer: 18876-82-9