Isoxazole-5-thiocarboxamide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Isoxazole-5-carbothioic acid amide
OR29726-250MG
APOSOR29726-250MGEA
174
EUR
APOSOR29726-250MG
Isoxazole-5-thiocarboxamide
Isoxazole-5-thiocarboxamide
Formel:
C₄H₄N₂OS Molecular Weight: 128,152 g/mol Schmelzpunkt: 160…164 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00276995 CAS-Nummer: 175334-72-2 |