(S)-(-)-1-(p-Tolyl)ethylamine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR2973-25G OR2973-5G
APOSOR2973-25GEA 0 EUR
APOSOR2973-25G APOSOR2973-5G
(S)-(-)-1-(p-Tolyl)ethylamine 98%
(S)-(-)-1-(p-Tolyl)ethylamine
Formel: C₉H₁₃N
Siedepunkt: 204 °C
Schmelzpunkt: < –20 °C
Dichte: 0,94 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 82 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00145246
CAS-Nummer: 27298-98-2
UN: 2735
ADR: 8,III