6-Chlornicotinonitril

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 2-Chlor-5-pyridincarbonitril, 6-Chlornicotinsäurenitril, 2-Chlor-5-cyanpyridin, 2-Chlor-5-pyridincarbonsäurenitril

OR29741-100G OR29741-25G OR29741-5G
APOSOR29741-100GEA 114 EUR
APOSOR29741-100G APOSOR29741-25G APOSOR29741-5G
6-Chlornicotinonitril
6-Chlornicotinonitril
Formel: C₆H₃ClN₂
Siedepunkt: 105…107 °C/1mmHg
Schmelzpunkt: 113…120 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00084941
CAS-Nummer: 33252-28-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR