Ethyl-6-chlornicotinat 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: Ethyl 6-chloronicotinate

OR29759-100G OR29759-25G
APOSOR29759-100GEA 60.9 EUR
APOSOR29759-100G APOSOR29759-25G
Ethyl-6-chlornicotinat 97%
Ethyl-6-chlornicotinat
Formel: C₈H₈ClNO₂
Siedepunkt: 86…87 °C/1mmHg
Schmelzpunkt: 26…30 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00082739
CAS-Nummer: 49608-01-7

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR