N-(3,5-Dichlorphenyl)-2-chloracetamid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: N-(Chloroacetyl)-3,5-dichloroaniline
OR29761-1G
APOSOR29761-1GEA 84.1 EUR
APOSOR29761-1G
N-(3,5-Dichlorphenyl)-2-chloracetamid
N-(3,5-Dichlorphenyl)-2-chloracetamid
Formel: C₈H₆Cl₃NO
Schmelzpunkt: 140…142 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 33560-48-4