Ethyl 1,5-Dimethyl-1H-Pyrazole-3-Carboxylat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Ethyl 1,5-dimethyl-1H-pyrazole-3-carboxylate, 1,5-Dimethylpyrazole-3-carboxylic Acid Ethyl Ester
OR29763-25G
APOSOR29763-25GEA 79.9 EUR
APOSOR29763-25G
Ethyl 1,5-Dimethyl-1H-Pyrazole-3-Carboxylat
Ethyl-1,5-Dimethylpyrazole-3-carboxylate
Formel: C₈H₁₂N₂O₂
Molecular Weight: 168,20 g/mol
Siedepunkt: 154/10 mm °C
Schmelzpunkt: 42…46 °C
MDL: MFCD00085071
CAS-Nummer: 5744-51-4