4-Chlorbenzhydrazid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Chlorobenzoic hydrazide
OR29769-25G
APOSOR29769-25GEA 59.6 EUR
APOSOR29769-25G
4-Chlorbenzhydrazid 97%
4-Chlorbenzhydrazid
Formel: C₇H₇ClN₂O
Molecular Weight: 170,6 g/mol
Schmelzpunkt: 162…165 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007603
CAS-Nummer: 536-40-3
EINECS: 208-632-0