2-Cyanothioacetamide
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR29773-100G OR29773-25G OR29773-5G
APOSOR29773-100GEA 157 EUR
APOSOR29773-100G APOSOR29773-25G APOSOR29773-5G
2-Cyanothioacetamide
2-Cyanothioacetamide
Formel: C₃H₄N₂S
Schmelzpunkt: 114…120 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010025
CAS-Nummer: 7357-70-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III