1-Bromo-3-cyclopropylbenzene 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 1-Bromo-3-cyclopropylbenzene

OR2979-1G
APOSOR2979-1GEA 119 EUR
APOSOR2979-1G
1-Bromo-3-cyclopropylbenzene 97%
1-Bromo-3-cyclopropylbenzene
Formel: C₉H₉Br
Molecular Weight: 197,08 g/mol
Siedepunkt: 87…88 °C/3mmHg
Dichte: 1,389 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01070823
CAS-Nummer: 1798-85-2

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR