6-(4-Chlorophenoxy)nicotinonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR29796-100MG
APOSOR29796-100MGEA
21.9
EUR
APOSOR29796-100MG
6-(4-Chlorophenoxy)nicotinonitrile
6-(4-Chlorophenoxy)nicotinonitrile
Formel:
C₁₂H₇ClN₂O Molecular Weight: 230,65 g/mol Schmelzpunkt: 129…131 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00221203 CAS-Nummer: 99902-70-2 |