6-Chloroimidazo[2,1-b]thiazole-5-sulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR29800-250MG
APOSOR29800-250MGEA
43.5
EUR
APOSOR29800-250MG
6-Chloroimidazo[2,1-b]thiazole-5-sulphonyl chloride
6-Chloroimidazo[2,1-b]thiazole-5-sulphonyl chloride
Formel:
C₅H₂Cl₂N₂O₂S₂ Molecular Weight: 257,103 g/mol Schmelzpunkt: 138…140 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00205139 CAS-Nummer: 150020-64-7 UN: 3261 ADR: 8,III |