2-(Phenylthio)ethanimidamide hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR29804-1G
APOSOR29804-1GEA
98.6
EUR
APOSOR29804-1G
2-(Phenylthio)ethanimidamide hydrochloride
2-(Phenylthio)ethanimidamide hydrochloride
Formel:
C₈H₁₁ClN₂S Schmelzpunkt: 175…177 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00100031 CAS-Nummer: 84544-86-5 |