5-Brom-2-hydroxy-3-nitropyridin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 5-Bromo-3-nitro-2-pyridinol, 5-Bromo-3-nitropyridin-2(1H)-one
OR29816-100G
APOSOR29816-100GEA 0 EUR
APOSOR29816-100G
5-Brom-2-hydroxy-3-nitropyridin 97%
5-Brom-2-hydroxy-3-nitropyridin
Formel: C₅H₃BrN₂O₃
Molecular Weight: 218.99 g/mol
Schmelzpunkt: 246…250 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00023473
CAS-Nummer: 15862-34-7
EINECS: 239-989-0