4-Chlorbenzamidin Hydrochlorid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Chlorbenzoesäureamidin Hydrochlorid, 4-Chlorphenylamidin Hydrochlorid
OR29823-100G
APOSOR29823-100GEA
207
EUR
APOSOR29823-100G
4-Chlorbenzamidin Hydrochlorid
4-Chlorbenzamidin Hydrochlorid
Formel:
C₇H₈Cl₂N₂ Molecular Weight: 191.06 g/mol Schmelzpunkt: 244…245 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00126401 CAS-Nummer: 14401-51-5 |