2-Anisoylchlorid

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 2-Anissäurechlorid, o-Anissäurechlorid, 2-Methoxybenzol-1-carbonylchlorid, 2-Methoxybenzoylchlorid, 2-Methoxybenzoesäurechlorid

OR29824-5G
APOSOR29824-5GEA 21.9 EUR
APOSOR29824-5G
2-Anisoylchlorid
2-Anisoylchlorid
Formel: C₈H₇ClO₂
Molecular Weight: 170,6 g/mol
Siedepunkt: 128…129 °C/8mmHg
Dichte: 1,146 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 84 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000664
CAS-Nummer: 21615-34-9
EINECS: 244-477-5
UN: 1729
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR