2-Chlorisonicotinonitril

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR29832-10G OR29832-250G OR29832-50G OR29832-500G
APOSOR29832-10GEA 21.9 EUR
APOSOR29832-10G APOSOR29832-250G APOSOR29832-50G APOSOR29832-500G
2-Chlorisonicotinonitril
2-Chlorisonicotinonitril
Formel: C₆H₃ClN₂
Siedepunkt: 104…106 °C/15mmHg
Schmelzpunkt: 69…73 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00174318
CAS-Nummer: 33252-30-1

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR