5-Chlor-2-hydroxynicotinsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Chloro-2-hydroxy-3-pyridinecarboxylic Acid
OR29878-25G
APOSOR29878-25GEA 63.8 EUR
APOSOR29878-25G
5-Chlor-2-hydroxynicotinsäure 97%
5-Chlor-2-hydroxynicotinsäure
Formel: C₆H₄ClNO₃
Schmelzpunkt: 258…260 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00204158
CAS-Nummer: 38076-80-1