2,5-Dichloronicotinoyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR29880-100MG
APOSOR29880-100MGEA
21.9
EUR
APOSOR29880-100MG
2,5-Dichloronicotinoyl chloride
2,5-Dichloronicotinoyl chloride
Formel:
C₆H₂Cl₃NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00210149 CAS-Nummer: 78686-87-0 UN: 3265 ADR: 8,III |