3-Amino-2,5-dichlorpyridin 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR29881-5G
APOSOR29881-5GEA 21.9 EUR
APOSOR29881-5G
3-Amino-2,5-dichlorpyridin 96%
3-Amino-2,5-dichlorpyridin
Formel: C₅H₄Cl₂N₂
Molecular Weight: 163,01 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00204157
CAS-Nummer: 78607-32-6