2-Chlorisonicotinamid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR29886-1G
APOSOR29886-1GEA
21.9
EUR
APOSOR29886-1G
2-Chlorisonicotinamid
2-Chlorisonicotinamid
Formel:
C₆H₅ClN₂O Molecular Weight: 156.57 g/mol Schmelzpunkt: 201…203 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00221401 CAS-Nummer: 100859-84-5 |