3-Bromo-5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,2-a]pyridine 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR2990-250MG
APOSOR2990-250MGEA 82.8 EUR
APOSOR2990-250MG
3-Bromo-5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,2-a]pyridine 97%
3-Bromo-5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,2-a]pyridine
Formel: C₇H₉BrN₂
Schmelzpunkt: 48…52 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD08751337
CAS-Nummer: 156817-72-0

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR