Ethyl {[5-(2,6-dichloropyridin-4-yl)-4-methyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl]thio}acetate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Ethyl {[5-(2,6-dichloropyridin-4-yl)-4-methyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl]sulphanyl}acetate, Ethyl 2-{[5-(2,6-dichloropyridin-4-yl)-4-methyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl]sulphanyl}ethanoate
OR29906-50MG
APOSOR29906-50MGEA
43.5
EUR
APOSOR29906-50MG
Ethyl {[5-(2,6-dichloropyridin-4-yl)-4-methyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl]thio}acetate
Ethyl {[5-(2,6-dichloropyridin-4-yl)-4-methyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl]thio}acetate
Formel:
C₁₂H₁₂Cl₂N₄O₂S Molecular Weight: 347.22 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00833056 CAS-Nummer: 680216-57-3 |