2-Chloro-4-{3-[(4-methylphenoxy)methyl]-1,2,4-oxadiazol-5-yl}pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR29921-100MG
APOSOR29921-100MGEA
279
EUR
APOSOR29921-100MG
2-Chloro-4-{3-[(4-methylphenoxy)methyl]-1,2,4-oxadiazol-5-yl}pyridine
2-Chloro-4-{3-[(4-methylphenoxy)methyl]-1,2,4-oxadiazol-5-yl}pyridine
Formel:
C₁₅H₁₂ClN₃O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00833093 CAS-Nummer: 680216-74-4 |