2-Chlor-6-methyl-3-nitropyridin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 6-Chlor-5-nitro-2-picolin, 6-Chlor-2-methyl-5-nitropyridin, 2-Chlor-3-nitro-6-picolin
OR2994-1G
APOSOR2994-1GEA 21.9 EUR
APOSOR2994-1G
2-Chlor-6-methyl-3-nitropyridin
2-Chloro-6-methyl-3-nitropyridine
Formel: C₆H₅ClN₂O₂
Schmelzpunkt: 70…74 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03085820
CAS-Nummer: 56057-19-3
UN: 2811
ADR: 6.1,II