3-Oxo-3-pyridin-4-ylpropanenitrile
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Oxo-3-(pyridin-4-yl)propanenitrile
OR2995-1G
APOSOR2995-1GEA
184
EUR
APOSOR2995-1G
3-Oxo-3-pyridin-4-ylpropanenitrile
3-Oxo-3-pyridin-4-ylpropanenitrile
Formel:
C₈H₆N₂O Molecular Weight: 146,15 g/mol Schmelzpunkt: 95…96 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06656807 CAS-Nummer: 23821-37-6 |