4-Brom-3-chloranilin

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

OR29950-1G
APOSOR29950-1GEA 21.9 EUR
APOSOR29950-1G
4-Brom-3-chloranilin
4-Brom-3-chloranilin
Formel: C₆H₅BrClN
Molecular Weight: 206,47 g/mol
Schmelzpunkt: 61…66 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00041311
CAS-Nummer: 21402-26-6
EINECS: 244-370-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR