4-Methoxy-3-nitrobenzamid
Lieferant: Apollo Scientific
OR29952-1G
APOSOR29952-1GEA 84.1 EUR
APOSOR29952-1G
4-Methoxy-3-nitrobenzamid
4-Methoxy-3-nitrobenzamid
Formel: C₈H₈N₂O₃
Molecular Weight: 180,17 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00017136
CAS-Nummer: 10397-58-7