Thiophene-2-carboxamidine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR2996-1G
OR2996-5G
APOSOR2996-1GEA
0
EUR
APOSOR2996-1G
APOSOR2996-5G
Thiophene-2-carboxamidine hydrochloride
Thiophene-2-carboxamidine hydrochloride
Formel:
C₅H₇ClN₂S Schmelzpunkt: 173…177 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00173786 CAS-Nummer: 54610-70-7 |