3-Amino-5-brom-2-chlorpyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 5-Brom-2-chlor-3-pyridylamin
OR29961-5G
APOSOR29961-5GEA 21.9 EUR
APOSOR29961-5G
3-Amino-5-brom-2-chlorpyridin 98%
3-Amino-5-bromo-2-chloropyridine
Formel: C₅H₄BrClN₂
Molecular Weight: 207,46 g/mol
Schmelzpunkt: 120…135 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02682092
CAS-Nummer: 588729-99-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III