4,6-Dichloro-2-(methylthio)pyrimidine-5-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
OR29981-5G
APOSOR29981-5GEA
94.4
EUR
APOSOR29981-5G
4,6-Dichloro-2-(methylthio)pyrimidine-5-carbonitrile
4,6-Dichloro-2-(methylthio)pyrimidine-5-carbonitrile
Formel:
C₆H₃Cl₂N₃S Molecular Weight: 220,0800 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00474490 CAS-Nummer: 33097-13-1 |