1-Chloroisoquinoline-5-boronic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR300001-250MG
APOSOR300001-250MGEA
0
EUR
APOSOR300001-250MG
1-Chloroisoquinoline-5-boronic acid
1-Chloroisoquinoline-5-boronic acid
Formel:
C₉H₇BClNO₂ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD18257026 CAS-Nummer: 2096338-36-0 |