3-Chloroisoquinoline-6-boronic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR300005-250MG
APOSOR300005-250MGEA
140
EUR
APOSOR300005-250MG
3-Chloroisoquinoline-6-boronic acid
3-Chloroisoquinoline-6-boronic acid
Formel:
C₉H₇BClNO₂ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD22199342 CAS-Nummer: 1800483-72-0 |