2-Phenyl-1,3-oxazole-4-boronic acid, pinacol ester 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Phenyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,3-oxazole
OR300007-250MG
APOSOR300007-250MGEA
725
EUR
APOSOR300007-250MG
2-Phenyl-1,3-oxazole-4-boronic acid, pinacol ester 95%
2-Phenyl-1,3-oxazole-4-boronic acid, pinacol ester
Formel:
C₁₅H₁₈BNO₃ Molecular Weight: 271,119 g/mol Schmelzpunkt: 124…125 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18383302 CAS-Nummer: 885669-16-9 |