Pyrido[3,4-b]pyrazine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
pyridino[3,4-b]pyrazine
OR300013-1G
APOSOR300013-1GEA
313
EUR
APOSOR300013-1G
Pyrido[3,4-b]pyrazine
Pyrido[3,4-b]pyrazine
Formel:
C₇H₅N₃ Molecular Weight: 131,135 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01646167 CAS-Nummer: 254-86-4 |