3-Bromo-8-chloroimidazo[1,2-a]pyrazine
Lieferant: Apollo Scientific
OR300016-1G
APOSOR300016-1GEA
69.6
EUR
APOSOR300016-1G
3-Bromo-8-chloroimidazo[1,2-a]pyrazine
3-Bromo-8-chloroimidazo[1,2-a]pyrazine
Formel:
C6H3BrClN3 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09909653 CAS-Nummer: 143591-61-1 |