6-Bromo-8-methoxyimidazo[1,2-a]pyrazine
Lieferant: Apollo Scientific
OR300022-1G
APOSOR300022-1GEA
324
EUR
APOSOR300022-1G
6-Bromo-8-methoxyimidazo[1,2-a]pyrazine
6-Bromo-8-methoxyimidazo[1,2-a]pyrazine
Formel:
C₇H₆BrN₃O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09835036 CAS-Nummer: 63744-25-2 |