3-Bromo-5-chloroimidazo[1,2-a]pyrazine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR300023-1G
APOSOR300023-1GEA
1430
EUR
APOSOR300023-1G
3-Bromo-5-chloroimidazo[1,2-a]pyrazine
3-Bromo-5-chloroimidazo[1,2-a]pyrazine
Formel:
C₆H₃BrClN₃ Molecular Weight: 232,465 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16995965 CAS-Nummer: 1243389-43-6 |