Ethyl [1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Ethyl 1,2,4-Triazolo[4,3-a]pyrazine-3-carboxylate
OR300025-1G
APOSOR300025-1GEA 79.9 EUR
APOSOR300025-1G
Ethyl [1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine-3-carboxylate
Ethyl [1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine-3-carboxylate
Formel: C₈H₈N₄O₂
Molecular Weight: 192,18 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09909674
CAS-Nummer: 723286-67-7