8-Chloro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine
Lieferant: Apollo Scientific
OR300026-1G
APOSOR300026-1GEA
55.1
EUR
APOSOR300026-1G
8-Chloro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine
8-Chloro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine
Formel:
C₅H₃ClN₄ Molecular Weight: 154,56 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08272086 CAS-Nummer: 68774-77-6 |